Learn More
Fisherbrand™ PETRI-Schalen-Spezialität
Artikelnummer. 17824738 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Tiefe Schale
Größe:
100 x 25mm
Packungsgröße:
325 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Größe Packungsgröße
17824738 Tiefe Schale 100 x 25mm 325 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17824738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.17 €
    316.10 € / 325 Stück
    Sparen 43.07 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrere Größe und Ausführung für unterschiedlichste Anwendungen
  • Alle Schalen aus reinem Polystyrol medizinischer Qualität
  • Alle Schalen durch Elektronenstrahl sterilisiert
  • Verfügbar mit tiefen PETRI-Schalen – ausgelegt für größere Medienmengen, was längere Kulturzeiten ermöglicht
  • Kontaktplatten sind für die Entnahme in Umgebungen verfügbar, in denen zur Entnahme der Probe ein Kontakt erforderlich ist
  • Praktische Verpackung in leicht zu öffnenden Hüllen
  • 25 Ärmel/Karre
Spezifikation
Verschlusstyp Stapelbar
Bodenform Flach
Material Polystyrol
Form Runden
Sterilität Steril
Typ Tiefe Schale
Kanten Erhöhte Kante
Verpackung 13/Hülse, 25 Ärmel/CS.
Größe 100 x 25mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm