Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenflaschen aus Kunststoff mit Verschlüssen
Artikelnummer. 17808247 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Enthält:
Noryl-Verschlusskappe
Schraubverschluss
Farbe:
Durchscheinend
Klar
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
4 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Farbe Material Packungsgröße
17808247 250 ml Noryl-Verschlusskappe Klar Polycarbonat 4 Stück
17838247 250 ml Schraubverschluss Durchscheinend Polypropylen 4 Stück
17868237 250 ml Schraubverschluss Klar Polycarbonat 4 Stück
17898237 250 ml Noryl-Verschlusskappe Durchscheinend Polypropylen 4 Stück
17878237 500 ml Schraubverschluss Durchscheinend Polypropylen 4 Stück
17828247 500 ml Noryl-Verschlusskappe Klar Polycarbonat 4 Stück
17818247 500 ml Schraubverschluss Klar Polycarbonat 4 Stück
17888237 500 ml Noryl-Verschlusskappe Durchscheinend Polypropylen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17808247
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Widerstandsfähige Polypropylen- oder Polycarbonat-Flaschen.
Widerstandsfähige Polypropylen- oder Polycarbonat-Flaschen
  • Erhältlich mit Standardkappen für Arbeiten bei niedriger Geschwindigkeit und Verschlusskappen für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Weiter Munddesign zum einfachen Befüllen und Umfüllen Autoklavierbar bis 121° C (248° F)
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Enthält Noryl-Verschlusskappe
Material Polycarbonat
Sterilität Nicht steril
Temperaturbereich (metrisch) -135 bis +135° C
Graduated Ja
Max. Kraft 31700 g (RCF)
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Noryl
Verschlusstyp Noryl-Verschlusskappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar (121° C)
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Zentrifugenflasche