Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenflaschen aus Kunststoff mit Verschlüssen
Artikelnummer. p-2664026 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Enthält:
Noryl-Verschlusskappe
Schraubverschluss
Farbe:
Durchscheinend
Klar
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 17838247
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Widerstandsfähige Polypropylen- oder Polycarbonat-Flaschen.
Widerstandsfähige Polypropylen- oder Polycarbonat-Flaschen
  • Erhältlich mit Standardkappen für Arbeiten bei niedriger Geschwindigkeit und Verschlusskappen für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Weiter Munddesign zum einfachen Befüllen und Umfüllen Autoklavierbar bis 121° C (248° F)
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 135 hoch° C
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Max. Kraft 8250 g (RCF)
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Zentrifugenflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar (121° C)