Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpenten-Zylinder mit Graduierung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
18 Stück
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
- Transparente Zylinder mit großen permanenten Graduierungen
- Einfache Auswertung und Ablesbarkeit
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
- Nicht benetzbar
- Beständig gegen Chemikalien, Hitze und Stöße
- Eindeutige
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Kalibrierung | Beinhalten/Ausgießen |
| Graduierungen | 20 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Unterteilung | 20 ml |
| Base Type | Rund |
| Typ | Messzylinder |