Beschreibung
Die Rippenkonstruktion ermöglicht das Stapeln ohne Bindung
- Spezieller “tropffreier” Deckel
- Der Sockel ermöglicht den ebenen Stand des Bechers während des Gebrauchs
- Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Höchst widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gebräuchliche Laborreagenzien |
| Enthält | Ausguss |
| Schritten | 10 ml |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduated | Ja |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?