Learn More
Fisherbrand™ Einwegbecher aus Polypropylen
Artikelnummer. p-6480429 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 mL
600 mL
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17445133 15 ml 100 Stück
17455133 30 ml 100 Stück
17485123 50 ml 100 Stück
17435133 100 ml 100 Stück
17495123 150 ml 100 Stück
17415133 250 ml 50 Stück
17405133 400 mL 50 Stück
17425133 600 mL 25 Stück
8 options
Artikelnummer. 17445133
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gängige Laborreagenzien
Die Rippenkonstruktion ermöglicht das Stapeln ohne Bindung
  • Spezieller “tropffreier” Deckel
  • Der Sockel ermöglicht den ebenen Stand des Bechers während des Gebrauchs
  • Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Höchst widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gebräuchliche Laborreagenzien
Enthält Ausguss
Schritten 5 ml
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja