Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung
Artikelnummer. 11789378 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
133 mL
148 mL
237 mL
Kapazität (angloamerikanisch):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Closure Included:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11789378
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimal für die Entnahme, den Transport und die Lagerung von Proben
  • Autoklavierbar
  • Graduiert
  • Ohne Deckel
Bestellinformation
Die sterilen Behälter mit Deckel sind einzeln verpackt. Die nicht sterilen und sterilen Behälter ohne Deckel sind in Großpackungen lieferbar.
Spezifikation
Closure Included Nein
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Kapazität (metrisch) 237 mL