Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Wägeschalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 16572240 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
270 mL
Farbe:
Blau
Naturfarben
Typ:
Gieß-Schiffchen
Wägeschale
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Typ Packungsgröße
16572240 270 mL Naturfarben Gieß-Schiffchen 250 Stück
15223638 100 ml Blau Wägeschale 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nicht zur Verwendung über 90 °C.
Artikelnummer. 16572240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.01 €
    210.44 € / 250 Stück
    Sparen 59.57 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht zur Verwendung über 90 °C.
Einwegschalen eignen sich ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung
Fisherbrand™ Polystyrol Antistatische Wägeschalen sind kontaminationsfrei, antistatisch und biologisch inert. Einwegschalen eignen sich ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung.
Hervorragend geeignet zum Wiegen von Materialien mit statischer Belastung.
  • Widerstandsfähig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Flache Böden verhindern ein Umkippen
  • Hergestellt aus 12 mm dickem Polystyrol — 20 % dicker als die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Schalen — Für eine bessere Festigkeit, Stabilität und einfache Handhabung
  • Die Gieß-Schiffchen verfügen über einen geformten Ausguss für bequemes Ausgießen und Dispensieren
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 270 mL
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Flach
Typ Gieß-Schiffchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung
Dicke 12 mil
Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25,4 mm (4,75 x 7,75 x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 4,75 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,75 in.
Breite (metrisch) 196 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Basis 98 mm
Durchmesser (metrisch) 98 mm (innerer Sockel)