Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Durchmesser (metrisch) Basis | 31 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 61 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Becher |
| Einwegprodukt | Ja |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?