Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher
Artikelnummer. p-33509 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11738549
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
  • Größe mit 20 ml zum Einsatz bei der Flammenphotometrie
  • Größe mit 5 ml für Atomabsorptionsspektrometrie und Flammenphotometrie
Bestellinformation
Verpackt in Papphülsen von 100 Stück.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.67 oz.
Durchmesser (metrisch) Basis 27 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 43 mm
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Polystyrol
Typ Becher
Einwegprodukt Ja