Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Artikelnummer. 13479709 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Innendurchmesser (metrisch):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höhe (metrisch):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Dicke (metrisch):
1.75 mm
1.9 mm
2.3 mm
2.5 mm
2.75 mm
3 mm
Packungsgröße:
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
13479709 87mm 77 mm 8mm 2.75 mm 6 Stück
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1.75 mm 6 Stück
13439709 40mm 34 mm 5,5mm 1.75 mm 6 Stück
13429709 44mm 38 mm 6mm 1.9 mm 6 Stück
13449709 53mm 45 mm 7mm 2.3 mm -
13469709 75mm 66 mm 7mm 2.5 mm 6 Stück
13459709 60mm 54 mm 7mm 2.5 mm 6 Stück
13499709 115mm 105 mm 9mm 3 mm 6 Stück
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2.75 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13479709
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Fisherbrand Hohe und breite Porzellantiegel.
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
  • Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
  • Mit perforiertem Griff
  • Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht über
Spezifikation
Beschreibung Mit perforiertem Griff
Innendurchmesser (metrisch) 77 mm
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
Max. Temperatur (metrisch) 1150°C
Dicke (metrisch) 2.75 mm
Gewicht (metrisch) 56 g
Außendurchmesser (metrisch) 87mm
Höhe (metrisch) 8mm
Product Type Tiegelabdeckung