Learn More
Fisherbrand™ Pulvertrichter
Artikelnummer. 11907914 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
6.5 cm
7.5 cm
10.5 cm
15 cm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
16mm
20.8 mm
27mm
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Höhe (metrisch):
6.6 cm
8.4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11907914
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die parallelen Schäfte verhindern ein Überbrücken von Pulver
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
  • Aus langlebigem Polypropylen
  • Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 15 cm
Kapazität (metrisch) 750 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 27mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 13.7 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) Stiel 30 mm