Description
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
- Aus langlebigem Polypropylen
- Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 6.5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 16mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 6.6 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) Stiel | 22mm |