Learn More
Fisherbrand™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle
Artikelnummer. p-53585 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Positionen:
72
108
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (1013 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10494532
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemischer und korrosionsbeständiger Stahldraht, der für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet ist.
Chemischer und korrosionsbeständiger Stahldraht, der für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet ist.
  • Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand; autoklavierbar
  • Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (1013 mm)
Material Epoxidbeschichteter Stahl
Positionen 72
Form Rechteck
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 8.1 x 4.4 x 2.5 Zoll (20.5 x 11.3 x 6.4 cm)
Länge (metrisch) 20.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,1 in.
Breite (metrisch) 11.3 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,4 in.
Höhe (metrisch) 6.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm