Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Artikelnummer. 10258560
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
1 mm
1 mm
5 mm
10 mm
Material:
Glas, Quarz, Silika
Nah-UV-Glas
Optisches Glas
Quarz Suprasil 300
Quarz, Silikat, Glas
Menge:
2/Karton
Je
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Material Menge unitSize
10258560 1 mm Quarz Suprasil 300 Je 1 Stück
11771754 1 mm Glas, Quarz, Silika Je 2 Stück
11791754 5 mm Glas, Quarz, Silika Je 2 Stück
10340721 10 mm Quarz Suprasil 300 Je 1 Stück
11721774 10 mm Nah-UV-Glas 2/Karton 2 Stück
10579261 10 mm Optisches Glas 2/Karton 1 Stück
11781784 10 mm Quarz, Silikat, Glas Je 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10258560 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 100146
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Montierte PTFE-Abdeckungen oder abgeschrägte PTFE-Stopfen, außer 14-385-906A und -902A, die mit Glas-Abdeckplatten geliefert werden
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ Standardküvetten aus Quarz, Siliziumdioxid und Glas bieten eine optisch hervorragende Transparenz.
  • Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
  • Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
  • Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Spezifikation
Material Quarz Suprasil 300
Enthält Glasabdeckung
Menge Je
Schichtdicke 1 mm