Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Description
Includes
Montierte PTFE-Abdeckungen oder abgeschrägte PTFE-Stopfen, außer 14-385-906A und -902A, die mit Glas-Abdeckplatten geliefert werden
- Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
- Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
- Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Specifications
Specifications
| Material | Optisches Glas |
| Menge | 2/Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |