Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Click to view available options
Schichtdicke:
1 mm
1 mm
5 mm
10 mm
Material:
Glas, Quarz, Kieselgel
Glas, Quarz, Silika
Nah-UV-Glas
Quarz Suprasil
Quarz, Silikat, Glas
Menge:
2/Karton
Je
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Montierte PTFE-Abdeckungen oder abgeschrägte PTFE-Stopfen, außer 14-385-906A und -902A, die mit Glas-Abdeckplatten geliefert werden
- Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
- Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
- Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas, Quarz, Silika |
| Enthält | PTFE Cover |
| Menge | Je |
| Schichtdicke | 5 mm |