Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser
Artikelnummer. 16515840 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16515840 400 ml 12 Stück
16505840 250 ml 12 Stück
16535840 600 ml 6 Stück
16585830 1000 ml 6 Stück
16595830 2000 ml 4 Stück
16525840 4000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Nicht empfohlen zur Verwendung auf Heizplatten, bei denen aufgrund mangelnder Bewegung des Inhalts oder fehlender Temperaturregelung erhebliche Temperaturgradienten vorhanden sind.
Product Code. 16515840
Verfügbar ab: 22-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht empfohlen zur Verwendung auf Heizplatten, bei denen aufgrund mangelnder Bewegung des Inhalts oder fehlender Temperaturregelung erhebliche Temperaturgradienten vorhanden sind.
Ausguss für optimale Leistung
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser bieten eine robuste Konstruktion, die ideal bei mechanischen Stößen und anderen rauen Anwendungen geeignet sind. Der Ausguss ist für optimale Leistung ausgelegt.
  • Dicke, gleichmäßige Wände
  • Gleichmäßig bearbeiteter oberer Rand mit zusätzlicher Wanddicke
  • Beständiger matter Beschriftungsbereich
  • Weiße Skala mit Graduierung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E 960, Typ II
Specifications
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 13,52 oz.
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,03 in.
Außendurchmesser (metrisch) 7,7 cm
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung
Graduierungsbereich 25 bis 325 ml
Höhe (angloamerikanisch) 4,48 in.
Höhe (metrisch) 11,4 cm
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Zweifach-Anzeige
Modell Heavy Wall