Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Griffin Messbecher aus Glas mit niedriger Form
Artikelnummer. p-3653579 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15863668 100 ml 48 Stück
1 options
Artikelnummer. 15863668
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus KG-33 Borosilikatglas
Präzises und gleichmäßiges Ausgießen durch einen leicht ausgestellten Ausguss. Fisherbrand™ wiederverwendbare Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über eine dicke, schwere Konstruktion mit Rollrand. Aus KG-33-Borosilikatglas.
  • Dicke, schwere Konstruktion mit Rollrand
  • Gleichmäßige Wandstärke
  • Mattierte beständige Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
  • Leicht ablesbare, weiß graduierte Doppelskala bei allen Größen von 50 bis 1000 ml
Compliance
  • Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E 960, Typ I
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3.38 oz.
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.96 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 5 cm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Haltbarkeit bei hoher Beständigkeit gegen chemische Angriffe und thermische Stöße
Graduierungsbereich 20 bis 80 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (metrisch) 7 cm
Enthält Ausguss
Schritten 10 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12er-Packung
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Zweifach-Anzeige
Modell Griffin