Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Braunglas-Medienflaschen
Product Code. p-7237832 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
10.000 ml
100 ml
2.000 ml
250 ml
5.000 ml
500 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Product Code. 15817001
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Verwenden Sie diese Braunglas-Medienflaschen für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen.
Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
  • Mit permanentem weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Ohne Einlage
  • Autoklavierbar bis 140 °C
  • Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
  • Polypropylen-Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Bernsteinfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Medien und Reagenzien, Lagerung und Dispensierung von Flüssigkeiten, Chemikalienlagerung
Enthält Schraubverschluss mit Ausgießring
Material Borosilikatglas (3,3)
Anzahl pro Karton 10/Karton
Farbe des Schraubverschlusses Blau
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Blau
Vorsterilisiert Nein
Closure Included Ja
Einwegprodukt Nein
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Braune Medienflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Verschlusstyp Schraubkappe