Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Wiederverwendbare Glasmedienflaschen mit Kappe
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Diese Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
- Hergestellt aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und Haltbarkeit
- GL 45 linerlose Polypropylen-Gewindekappe enthalten
- Klarer (natürlicher), tropfenfreier, austauschbarer Polypropylen-Gießring
- Permanenter weißer Emaille-Markierungspunkt für eine einfache Kennzeichnung
- Autoklavierbar bis 140 °C
- Geeignet zum Mischen, Lagern und Transport von Medien, Chemikalien und Lösungsmitteln
Bestellinformation
Flaschen mit 2000 ml und mehr werden in der Stückzahl 1 geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 10000 ml (338.1 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 10.000 mL |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 8.9 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.18 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medien- und Reagenzienspeicherung, Halten und Abgeben von Flüssigkeiten, Lagerung von Chemikalien |
| Enthält | Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Show More |