Learn More
Fisherbrand™ Runde Rührstäbe mit abnehmbarem Drehring
Artikelnummer. 15525604 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25,4mm
Durchmesser (metrisch):
8mm
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
15525604 25,4mm 8mm 1 in. 0,31 in. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15525604
Marke: Fisherbrand™ F371115001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
  • Der kleine abnehmbare Mittelring in der Mitte erhöht die Vielseitigkeit
  • Der Drehring minimiert den Kontaktbereich zwischen der Stange und dem Gefäß
  • Der Ring reduziert auch die Reibung und die Schädigung von Kunststoffbehältern
  • Ohne Drehring bei den beiden kleinsten Größen, Art.-Nr. 14-512-140 und -141
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-beschichtetes Alnico
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8mm
Länge (metrisch) 25,4mm
Material PTFE-beschichteter Alnico Magnet, PTFE
Menge 1
Form Kugel
Typ Rührstab