missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fisherbrand Weithalsflasche, Braunglas, 1000ml, ohne Verschluss (VE=12Stck.)

Artikelnummer. 11533732 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
11533732 1 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11533732

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Allzweckflaschen sind ideal, wenn UV-Schutz wichtig ist. Die Fisherbrand™ Weithals-Apotherflaschen mit Sicherheitsbeschichtung ohne Kappen absorbieren alle Wellenlängen im Ultraviolettspektrum.

  • Beschichtet mit Plastisol, einer Lösung aus PVC-Harz in flüssigem Plastifizierer, der sich zu einer perfekt passenden Beschichtung abkühlt
  • Die Beschichtung hält die Substanz solange in der Flasche, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden kann, falls das Glas zerbricht.
  • Leichter zu greifen als normale Glasflaschen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Kalknatronglas
Menge 12/Pckg.
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Verschlussgröße 53-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.