Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsummantelung, ohne Verschlusskappe
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus Glas mit Sicherheitsbeschichtung verfügen über eine Plastisolbeschichtung. Mit dieser Lösung aus PVC-Harz in einem flüssigen Plastifizierer wird nach dem Abkühlen eine perfekt passende Kunststoffhülle erzielt. Diese Boston-Rundflaschen aus Glas mit Kunststoffbeschichtung sind leichter zu greifen und schwerer zerbrechlich als herkömmliche Glasflaschen, bieten jedoch trotzdem die chemische Beständigkeit und minimale Interferenz von Glas. Falls das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung den Inhalt solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Die Boston-Rundflaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung. Die Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sind die idealen Laborflaschen zum Umgang mit flüchtigen Substanzen.
- Beschichtet mit Plastisol
- Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
- Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
- Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 480 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas |
| Länge (metrisch) | 92 mm |
| Menge | 60/Karton |
| Halsausführung | 28-400 |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |