Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsummantelung, ohne Verschlusskappe
Artikelnummer. 11563602 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 mL
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Menge:
108/Packung
30/Packung
60/Karton
Packungsgröße:
108 Stück
30 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11563602
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Die ideale Laborflasche für den Umgang mit flüchtigen Substanzen. Die Fisherbrand™ klaren Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung ohne Kappe sind leichter zu greifen und schwerer zu zerbrechen.
Die Boston-Rundflaschen aus Glas mit Sicherheitsbeschichtung verfügen über eine Plastisolbeschichtung. Mit dieser Lösung aus PVC-Harz in einem flüssigen Plastifizierer wird nach dem Abkühlen eine perfekt passende Kunststoffhülle erzielt. Diese Boston-Rundflaschen aus Glas mit Kunststoffbeschichtung sind leichter zu greifen und schwerer zerbrechlich als herkömmliche Glasflaschen, bieten jedoch trotzdem die chemische Beständigkeit und minimale Interferenz von Glas. Falls das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung den Inhalt solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Die Boston-Rundflaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung. Die Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sind die idealen Laborflaschen zum Umgang mit flüchtigen Substanzen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Specifications
Fassungsvermögen 32 oz., 1000mL
Kapazität (metrisch) 960 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Clear
Material Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Menge 30/Packung
Halsausführung 33-400
Closure Included No
Öffnung Eng
Form Boston Round
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussgröße 33-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar