Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know)
Artikelnummer. p-3841234 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Diverse
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Ausführungen
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Natriumhypochlorit
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
12319195 500 ml Rot Aceton 6 Stück
12329195 500 ml Diverse Ausführungen 5 Stück
12349185 500 ml Gelb Isopropanol 6 Stück
12369185 500 ml Gelb Natriumhypochlorit 6 Stück
12339185 500 ml Blau Destilliertes Wasser 6 Stück
12359185 500 ml Grün Methanol 6 Stück
12339195 500 ml Naturfarben Ethanol 6 Stück
12349195 1000 ml Naturfarben Ethanol 4 Stück
12309195 1000 ml Gelb Natriumhypochlorit 4 Stück
12399185 1000 ml Grün Methanol 4 Stück
12379185 1000 ml Blau Destilliertes Wasser 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12319195 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 117163001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Aufbewahrung von Flüssigkeiten in eindeutig gekennzeichneten Flaschen trägt zur Verhinderung versehentlichen Missbrauchs bei. Bel Art™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know) sind in vorgedruckter Form oder zur eigenen Kennzeichnung lieferbar.
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
  • Chemischer Name und Formel
  • Farbige NFPA™ Gefahrendiamant
  • Gesundheitsgefahren
  • CAS (Chemical Abstract Services)-Nr.
  • Empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
  • Farbige Verschlusskappen zur leichteren Identifizierung
  • LDPE-Flaschen mit Verschlusskappe aus Polypropylen
  • “LYOB”-Flaschen zur Selbstbeschriftung ebenfalls lieferbar
  • Beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind weiß zum Schutz vor Lichteinfall
  • Verwendung nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln, beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind WEISS zum Schutz vor Lichteinfall
Compliance
Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Rot, Natural
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aceton
Material LDPE
Menge 6/Pckg.
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Acetone
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Polypropylene Closure
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar