Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett
Artikelnummer. 11562463 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Toluol
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11562463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet die Codes und Symbole des Verkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT) und der National Fire Protection Association (NFPA). Die Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett beinhalten zudem die Chemical Abstract Service (CAS)-Nummer, Schutzausrüstungssymbole und Zielorganinformationen.
  • Einfach ablesbare bedruckte Flaschen
  • Die weite Öffnung mit 53 mm (2") Durchmesser gewährleistet einfaches Nachfüllen
  • Aus lichtdurchlässigem, lösungsmittelbeständigem LDPE; Natriumhypochlorit wird in einer weißen LDPE-Flasche zum Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm geliefert; Toluol wird in einer roten LDPE-Flasche geliefert
  • Mit Verschlüssen aus Polypropylen
  • Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200festgelegt sind
  • Nur für den Einsatz mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln geeignet
Bestellinformation
Erhältlich in Sechser-Kartons, alle mit gleichem Etikett oder als Sechs-Flaschen-Sortiment: jeweils eine 500 ml-Flasche Aceton, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Toluol und Wasser.
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Natural
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destilliertes Wasser
Material Polyethylen
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Cylindrical
Produkttyp Economy Wash Bottle
Chemical Label Distilled Water
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar