missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett

Artikelnummer. 15817936 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Toluol
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
15817936 500 ml Methanol -
11512473 500 ml Isopropanol 6 Stück
10022564 500 ml Aceton 6 Stück
15827936 500 ml Wasser -
11522473 500 ml Toluol 6 Stück
11532473 500 ml Entionisiertes Wasser 6 Stück
12375448 500 ml Ethanol 6 Stück
11562463 500 ml Destilliertes Wasser 6 Stück
11582463 1000 ml Aceton -
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15817936

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet die Codes und Symbole des Verkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT) und der National Fire Protection Association (NFPA). Die Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett beinhalten zudem die Chemical Abstract Service (CAS)-Nummer, Schutzausrüstungssymbole und Zielorganinformationen.

  • Leicht abzulesende, bedruckte Flaschen
  • Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) für einfaches Nachfüllen
  • Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm; Toluol ist eine rote LDPE-Flasche
  • Verschlüsse aus Polypropylen
  • Erfüllt die Anforderungen der OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
  • Nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln verwenden

Bestellinformation

Erhältlich in Sechser-Kartons, alle mit gleichem Etikett oder als Sechs-Flaschen-Sortiment: jeweils eine 500 ml-Flasche Aceton, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Toluol und Wasser.

Spezifikation

Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Methanol
Material Polyethylen
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Grün
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Ja
Einwegprodukt Reusable
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Methanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Polypropylene Closure
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.