Learn More
Beschreibung
Beinhaltet die Codes und Symbole des Verkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT) und der National Fire Protection Association (NFPA). Die Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett beinhalten zudem die Chemical Abstract Service (CAS)-Nummer, Schutzausrüstungssymbole und Zielorganinformationen.
- Leicht abzulesende, bedruckte Flaschen
- Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) für einfaches Nachfüllen
- Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm; Toluol ist eine rote LDPE-Flasche
- Verschlüsse aus Polypropylen
- Erfüllt die Anforderungen der OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
- Nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln verwenden
Bestellinformation
Erhältlich in Sechser-Kartons, alle mit gleichem Etikett oder als Sechs-Flaschen-Sortiment: jeweils eine 500 ml-Flasche Aceton, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Toluol und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
| Farbe | Natural |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasser |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Yes |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.