Learn More
Fisherbrand™ Schellbach Burets with Straight Std. Taper Glass Stopcock
Provides accurate readings.
Marke: Fisherbrand™ 03740C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Provides accurate readings.
- Accentuate meniscus for easy reading
- Accuracy established within the limits of error allowed by NIST™