Beschreibung
Fisherbrand™ technische Tuschezeichner erzeugen extrafeine, präzise Linien – ohne zu verschmieren. Die spezielle langstielige Spitze eignet sich perfekt zum Schreiben in Notizbücher, Formulare, Diagramme, Tabellen und Aufzeichnungspapier. Schnell trocknende Tinte in vier Farben.
- Die Tinte ist sehr fließfähig, lichtecht und schnell trocknend
- Das Sortiment umfasst Rot, Blau und spezielles Ultraschwarz für eine exzellente Wiedergabe auf Bürokopierern
- Großes Tintenreservoir zum Schreiben über 0.50 Meilen (800 m)
- Kappendesign und Farbe zeigen Punktgröße und Farbe des Stiftes an
- Der integrierte, superdichte Verschluss verhindert das Austrocknen der Tinte, wenn der Stift nicht benutzt wird
- Zwei Strichbreiten: extrafein mit 0.016 in (0.4 mm) oder superfein mit 0.008 in. (0.2 mm)
- Präzise Linienführung mit T-Quadraten, Linealen und flexiblen Kurven
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Präzisionsschreibstift |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Erfassung von Daten in Notizbüchern, Tabellen, Diagrammen, Grafiken und Registrierpapier |
| Menge | 6 Packung |
| Breite (metrisch) Leitung | 0.4 mm |