Learn More
Fisherbrand™ Scientific Technical Stifte
Artikelnummer. p-158211 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Rot
Schwarz
Menge:
12er-Packung
6 Packung
6/Packung
6er-Packung
Breite (metrisch) Leitung:
0.2, 0.4 mm
0.2 mm
0.4 mm
Packungsgröße:
12 Sets
6 Stück
Artikelnummer. 11794376
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schnell trocknende Tinte in vier Farben
Fisherbrand™ technische Tuschezeichner erzeugen extrafeine, präzise Linien – ohne zu verschmieren. Die spezielle langstielige Spitze eignet sich perfekt zum Schreiben in Notizbücher, Formulare, Diagramme, Tabellen und Aufzeichnungspapier. Schnell trocknende Tinte in vier Farben.
  • Die Tinte ist sehr fließfähig, lichtecht und schnell trocknend
  • Das Sortiment umfasst Rot, Blau und spezielles Ultraschwarz für eine exzellente Wiedergabe auf Bürokopierern
  • Großes Tintenreservoir zum Schreiben über 0.50 Meilen (800 m)
  • Kappendesign und Farbe zeigen Punktgröße und Farbe des Stiftes an
  • Der integrierte, superdichte Verschluss verhindert das Austrocknen der Tinte, wenn der Stift nicht benutzt wird
  • Zwei Strichbreiten: extrafein mit 0.016 in (0.4 mm) oder superfein mit 0.008 in. (0.2 mm)
  • Präzise Linienführung mit T-Quadraten, Linealen und flexiblen Kurven
Spezifikation
Produkttyp Präzisionsschreibstift
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erfassung von Daten in Notizbüchern, Tabellen, Diagrammen, Grafiken und Registrierpapier
Menge 6er-Packung
Breite (metrisch) Leitung 0.4 mm