Learn More
Fisherbrand™ Einzelne Zytologie-Trichter
Artikelnummer. p-2771136 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500/Karton
Farbe:
Weiß
Volumen (metrisch):
Bis zu 0,4 ml
Packungsgröße:
500 Packungen
Artikelnummer. Menge Farbe Volumen (metrisch) unitSize
15201886 500/Karton Weiß Bis zu 0,4 ml 500 Packungen
1 options
Artikelnummer. 15201886
Marke: Fisherbrand™ 10355
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Zentrifuge
Für Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™ Zentrifugen
  • Funktionelles Äquivalent zum Shandon Single Cytofunnel™
  • Vollständig kompatibel mit Shandon CytoSpin Zentrifugen
  • Eine weiße Filterkarte ist bereits vormontiert und nur für den Einmalgebrauch
  • Braune Filterkarte zur langsameren Absorption spärlicher Proben — ideal für CSF
  • Für Probenvolumen bis zu 0.4 ml
  • Bietet eine konsistente und homogene Zellabscheidungsfläche von 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Shandon Cytospin
Menge 500/Karton
Volumen (metrisch) Bis zu 0,4 ml