Learn More
LevGo™ Impfstäbchen
Artikelnummer. 15336568 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
32.5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152.4 mm
Größe:
Groß
Mini
Standard
Packungsgröße:
1600 Stück
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Größe unitSize
15336568 152.4 mm Groß 500 Stück
15326568 152.4 mm Groß 500 Stück
15316568 63,5 mm Standard 1600 Stück
15306568 63,5 mm Standard 1600 Stück
15396558 32,51 mm Mini 2000 Stück
15386558 32.5 mm Mini 2000 Stück
6 options
Artikelnummer. 15336568
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. LevGo™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
  • Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
  • In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
  • Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Material Weißes Birkenholz
Größe Groß
Produkttyp Holzpflücker
Menge 500er-Packung
Autoklavierbar Not Autoclavable
Höhe (metrisch) 152.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6 Zoll