Learn More
Fisherbrand™ Solvent-Vented™ und Spritzflaschen mit Sicherheitsbeschriftung
Artikelnummer. 11567153 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unmarkiert
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11567153
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorbedruckt mit dem Namen und der Rezeptur der Chemikalie. Bel Art™ Solvent-Vented™ Spritzflaschen mit Sicherheitsbeschriftung sind mit einem patentierten Ventil ausgestattet, das ein Nachtropfen verhindert und eine Dosierung in aufrechter oder umgekehrter Position ermöglicht.
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
  • 53 mm-Weithalsflasche (2 in.) für einfaches Wiederbefüllen
  • Polypropylenverschluss mit auslaufsicherem Design, farbcodiert für eine einfache Identifikation
  • Lichtdurchlässig, LDPE-lösungsbeständig, weiße LDPE-Flasche für Natriumhypochlorit zum Schutz vor Lichteinfall zwischen 230 und 450 nm, rote LDPE-Flasche für Toluol
  • Entspricht den Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 aufgeführt werden
  • Gekennzeichnet mit den sechs am häufigsten verwendeten Lösungsmittelnamen oder Erstellen einer eigenen Kennzeichnung (LYOB), anwenderdefinierbare Kennzeichnungen sind lieferbar
LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln verwenden.
Bestellinformation
Mit sechs gängigen Lösungsmitteln vorbeschriftet, auch unbeschriftet lieferbar.
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Graduated No
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Aceton
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Polypropylene Closure
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar