Learn More
Fisherbrand™ Sterile Kulturröhrchen aus Kunststoff: Transparentes Polystyrol
Artikelnummer. 16676015 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
Länge (metrisch):
75 mm
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Verpackung:
Lose – 1 Pk. mit 125 Stk.
Packungsgröße:
125 Stück
Artikelnummer. 16676015
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal for tissue culture procedures.
Ideal for tissue culture procedures
  • Gammabestrahlt und auf Sterilität getestet; gebrauchsfertig
  • Keine Restreinigung möglich
  • Alle Röhrchen mit Schraubverschluss haben Außengewinde und barrierefreie Hälse, was das Befüllen und Pipettieren erleichtert
  • Alle Schnappverschlüsse können für aerobe oder anaerobe Anwendungen positioniert werden
Bestellinformation
Sterile Kappen sind separat erhältlich; wenden Sie sich an den Fisher Kundendienst.
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 5 mL
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit Ideal für die Gewebekultur
Verpackung Lose – 1 Pk. mit 125 Stk.
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Kulturröhrchen