Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen
Artikelnummer. 11682559 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
30 x 18 cm (12 x 7 in.)
35.6 x 25.4 cm
38,1 x 14cm (15 x 5,5 in.)
9 x 4,5 in. (22,9 x 11,4cm)
9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)
Dicke (angloamerikanisch):
3,50 mil
3 mil
4 mil
Farbe:
Bedruckt
Durchsichtig
Klar
Klar mit weißem Block
Kapazität (angloamerikanisch):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
55 oz.
60 oz.
100 oz.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11682559
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
Proben auf wirtschaftliche und effiziente Weise sammeln, aufbewahren und transportieren
  • Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 24 oz.
Verschlusstyp Flachdraht
Farbe Bedruckt
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Menge 500/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 3,50 mil
Abmessungen (L x B) 9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 14 cm
Produkttyp Probenbeutel