Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-160488 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 5 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11987724
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Mikrovolumen-Pipettierern
  • Naturfarben
  • Präzisionsgeformt für Genauigkeit beim Pipettieren von kleinen Volumen
  • Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 5 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Länge (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Länge (metrisch) 31 mm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren
Format Bulk
Spitzenform Micro Point
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie SureOne
Graduierungen bei 2,5 μl