Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit drei Ebenen
Artikelnummer. p-53290 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15560092 Röhrchen (13 bis 16 mm) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15560092
Marke: Fisherbrand™ F188601316
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gegossene Gestelle bieten festen Stand, wenn sie vollständig beladen sind — und reduzieren das Bruchrisiko.
Gegossene Gestelle bieten festen Stand, wenn sie vollständig beladen sind — und reduzieren das Bruchrisiko.
  • Leer oder mit Röhrchen mit einer Länge von bis zu 10 cm (4 Zoll) beladen stapelbar
  • Autoklavierbar bei bis zu 121°C (250°F)
  • Mit praktischen Endplattengriffen zum Tragen
  • Die Zeilen sind nummeriert und mit Buchstaben versehen, um eine einfache Referenzierung zu ermöglichen
  • Weiße Oberflächen erleichtern den Farbvergleich
  • Robust und chemikalienbeständig, zersplittert und färbt sich nicht
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Polypropylen
Positionen 40
Form Rechteckig
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 10.63 x 4.44 x 5.25 Zoll (27 x 11.2 x 13.3 cm)
Länge (metrisch) 27 cm
Länge (angloamerikanisch) 10.63 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 4.44 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 5,25 in.
Durchmesser (metrisch) Kavität 16 mm
Produkttyp Röhrchengestell
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 13,3 cm
Array 4 x 10
Breite (metrisch) 11,2 cm