Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Artikelnummer. 10311870 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,6 bis 0,7 cm
0,914 bis 1,01 cm
1,04 bis 1,16 cm
1,193 bis 1,34 cm
1,34 bis 1,52 cm
1,49 bis 1,67 cm
1,701 bis 1,981 cm
1,85 bis 2,1 cm
2,41 bis 2,76 cm
2,61 bis 2,99 cm
3,17 bis 3,6 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.24 bis 0.29 Zoll
0.36 bis 0.4 Zoll
0.41 bis 0.46 Zoll
0.47 bis 0.53 Zoll
0.53 bis 0.6 Zoll
0.59 bis 0.66 Zoll
0.67 bis 0.78 Zoll
0.73 bis 0.83 Zoll
0.95 bis 1.09 Zoll
1.03 bis 1.18 Zoll
1.25 bis 1.42 Zoll
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
10311870 1,85 bis 2,1 cm 0.73 bis 0.83 Zoll 1 Stück
10302060 0,914 bis 1,01 cm 0.36 bis 0.4 Zoll 1 Stück
10794532 0,6 bis 0,7 cm 0.24 bis 0.29 Zoll 1 Stück
10280830 1,04 bis 1,16 cm 0.41 bis 0.46 Zoll 100 Stück
10626690 1,34 bis 1,52 cm 0.53 bis 0.6 Zoll 1 Stück
10527070 1,49 bis 1,67 cm 0.59 bis 0.66 Zoll 1 Set
10250500 1,701 bis 1,981 cm 0.67 bis 0.78 Zoll 1 Stück
10230360 2,41 bis 2,76 cm 0.95 bis 1.09 Zoll 100 Stück
10586490 2,61 bis 2,99 cm 1.03 bis 1.18 Zoll 1 Stück
10636870 3,17 bis 3,6 cm 1.25 bis 1.42 Zoll 1 Stück
10019089 1,193 bis 1,34 cm 0.47 bis 0.53 Zoll 100 Stück
11 options
Artikelnummer. 10311870
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Mit großer Temperaturtoleranz
  • Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
  • Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
  • 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Menge 100/Packung
Typ Schlauch- und Schlauchklemme
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.73 bis 0.83 Zoll
Temperaturresistenz (metrisch) 0° bis 90 °C
Temperaturresistenz (angloamerikanisch) 32 bis 194 °F
Innendurchmesser (metrisch) 1,85 bis 2,1 cm