Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Mit großer Temperaturtoleranz
- Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
- Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
- 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Schlauch- und Schlauchklemme |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.53 bis 0.6 Zoll |
| Temperaturresistenz (metrisch) | 0° bis 90 °C |
| Temperaturresistenz (angloamerikanisch) | 32 bis 194 °F |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,34 bis 1,52 cm |