Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Artikelnummer. 10636870 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,6 bis 0,7 cm
0,914 bis 1,01 cm
1,04 bis 1,16 cm
1,193 bis 1,34 cm
1,34 bis 1,52 cm
1,49 bis 1,67 cm
1,701 bis 1,981 cm
1,85 bis 2,1 cm
2,41 bis 2,76 cm
2,61 bis 2,99 cm
3,17 bis 3,6 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.24 bis 0.29 Zoll
0.36 bis 0.4 Zoll
0.41 bis 0.46 Zoll
0.47 bis 0.53 Zoll
0.53 bis 0.6 Zoll
0.59 bis 0.66 Zoll
0.67 bis 0.78 Zoll
0.73 bis 0.83 Zoll
0.95 bis 1.09 Zoll
1.03 bis 1.18 Zoll
1.25 bis 1.42 Zoll
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10636870
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Mit großer Temperaturtoleranz
  • Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
  • Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
  • 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Menge 100/Pk.
Typ Schlauch- und Schlauchklemme
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.25 bis 1.42 Zoll
Temperaturresistenz (metrisch) 0° bis 90 °C
Temperaturresistenz (angloamerikanisch) 32 bis 194 °F
Innendurchmesser (metrisch) 3,17 bis 3,6 cm