Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Traceable Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend. Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Conductivity Standard |
| Verpackung | Bottle |
| Leitfähigkeit | 10 μS/cm @ 25°C |
| Verfahren | Calibration of Conductivity Instrument |
| Farbe | Durchsichtig |
| pH | 7 to 9 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Conductivity Meter |
| Löslichkeit | Soluble in water |
| Lösungstyp | Calibration Solution |
| Typ | Chargengeprüft gemäß NIST |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Traceable Conductivity Standard
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.