Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hochpräzise Thermometer
Artikelnummer. 11761445 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Edelstahlsonde, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung
Zwei Edelstahlsonden, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
11761445 Zwei Edelstahlsonden, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung 1 Stück
12950831 Edelstahlsonde, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung -
2 options
Artikelnummer. 11761445
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Sonde(n), zwei AA-Batterien, Ständer, Magnetstreifen, Velcro™-Klettband, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung
Überwacht Einlass und Auslass gleichzeitig. Fisherbrand Traceable Hi-Accuracy Thermometer zeichnet Zeit und Datum für MIN/MAX-Messungen auf.
  • Zwei optische (LEDs) und zwei akustische Alarmsignale
  • Alarme können in 0.1°-Schritten programmiert werden
  • Eindringtiefe der Sondenspitze 0.33 Zoll
  • Edelstahlsonde mit einem Durchmesser von 0.125 Zoll, einer Stiellänge von 6.25 Zoll, einer Gesamtlänge von 9 Zoll und einer Kabellänge von 5 Fuß
  • Erhältlich mit einer oder zwei Sonden
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Compliance
Entspricht ITS-90, Internationaler Temperatur-Standard
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST, ITS-90, ISO 17025, A2LA
Tiefe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Tiefe (metrisch) 1.9 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,12 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 3.05 mm
Abmessungen (L x B x H) 9 x 2.75 x 4.25 Zoll (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln, Abwässern
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Höhe (metrisch) 10.79 cm
Enthält Zwei Edelstahlsonden, zwei AA-Batterien, Ständer, Velcro™-Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™-Bescheinigung
Länge (angloamerikanisch) Kabel 5 ft.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 6.25 in.
Länge (metrisch) 230 mm
Länge (metrisch) Kabel 152.4 cm
Länge (metrisch) Sonde 15.87 cm
Material Plastic
Auflösung 0.01°C
Gewicht (angloamerikanisch) 5 oz.
Gewicht (metrisch) 141.7 g
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Produkttyp Traceable Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70°C
Calibrated Yes
Akkutyp AA
Genauigkeit ±0,3 °C
Display LED
Breite (metrisch) 6,98 cm