Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende weiße Spritzflaschen
Artikelnummer. 11532463 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11532463 250 ml 6 Stück
11542463 500 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11532463
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus LDPE. Die durchscheinenden weißen Spritzflaschen eignen sich zur Abgabe einzelner Tröpfchen oder feiner Ströme.
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen und Pipettenschaft aus einem Stück
  • Spitze kann abgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Economy Wash Bottle
Chemical Label Blank
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar