Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende weiße Spritzflaschen
Artikelnummer. 11542463 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11542463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus LDPE. Die durchscheinenden weißen Spritzflaschen eignen sich zur Abgabe einzelner Tröpfchen oder feiner Ströme.
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen und Pipettenschaft aus einem Stück
  • Spitze kann abgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Non-sterile
Closure Included Ja
Einwegprodukt Reusable
Graduated Nein
Öffnung Narrow, Threaded
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Blank
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar