Learn More
Fisherbrand™ US-Standard-Edelstahlsiebe, 8 in. Durchmesser x 2 in. D
Artikelnummer. 12736347 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
500 μm
600 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
12736347 500 μm 1 Stück
12726347 600 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12736347
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahl. Öffnungsgrößen von 5,00 Zoll bis Korngröße 500 Mesh.
Edelstahl.Öffnungsgrößen von 5,00 in. bis Korngröße 500 Mesh.
Alle Siebe sind serialisiert und werden mit einer Konfirmitätsbescheinigung geliefert.
Wenn ein Testzertifikat erforderlich ist (Fisher Kat. Nr. 04-909-16) muss dieses zusammen mit dem Sieb bestellt werden.
Die folgende Liste stellt die ASTM E 11-Spezifikationen nicht vollständig dar; weitere Größen sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fisher Ansprechpartner.
Compliance
Entspricht den aktuellen Spezifikationen ASTM E 11 und ISO 3310-1
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5,08cm
Porengröße 500 μm
Produkttyp Testsieb mit voller Höhe
Zertifizierung/Konformität ASTM E11, ISO 3310-1
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 2,62 in.
Enthält Konformitätsbescheinigung
Höhe (metrisch) 6,65cm
Tyler-Standard Korngrösse 32 mesh
US-Standard Nr. 35
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Partikelmessungen in der Landwirtschaft, Bio-, Chemie-, Kosmetik-, Düngemittel-, Lebensmittel-, Mineralien-, Pharmazeutik-, Kunststoff-, Metall- und allgemeinen Industrie
Außendurchmesser (metrisch) 203mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Screen Size Korngrösse 32 mesh, US-Standardgröße 35
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 35