Learn More
Fisherbrand™ Hostalen-Wanne für Ultraschallreinigungsgerät Modell T460 / 470 / 490
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Hostalen Wanne; 200x95x57 mm
Beskrivning
- Polypropylen
- Abmessungen: 200 x 95 x 57 mm
- Zwei Griffe für die einfache Verwendung
- Fester Boden zum Schutz der Teile
- Tauchen Sie Teile einfach und sicher ein
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hostalen Immersionswanne |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallreiniger, T 460, T 460/H, T 470/H und T 490 DH |
| Material | Polypropylen |
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 95 x 57 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering