Learn More
Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät
Artikelnummer. 10196162 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Abmessungen (L x B):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Abmessungen (L x B) unitSize
10196162 Edelstahl 78 x 60 mm 1 Stück
10611432 Polypropylen 74 x 50 mm 1 Stück
10089320 Edelstahl 59 x 60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Tauchkorb wurde speziell für entwickelt Fisherbrand™ Zweifrequenz-Ultraschallgerät der 112xx-Serie. Durch sein feines Mesh eignet sich dieser Immersionskorb ideal für kleine Gegenstände. Der extralange Griff sorgt für eine sichere und einfache Handhabung.
  • Feinmaschiges Netz zur Sicherung kleiner Teile
  • In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
  • Extra lange Griff für einfache Anwendung
Spezifikation
Typ Immersionskorb
Zur Verwendung mit (Geräte) FB11211 Ultraschallreinigungsgerät
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 78 x 60 mm