Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse
Artikelnummer. p-45561 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 11714356
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für heiße/kalte Lösungen sowie Lösungen auf Wasser-/Lösungsmittelbasis geeignet
Nutzen Sie diese Fisherbrand™ Spritzflaschen mit verstellbarer Düse für warme/kalte und wässrige/lösungsmittelbasierte Lösungen.
Vollständig anpassbares Sprühmuster: “feiner Nebel” für TLC-Platten, “Nadel” für das Abspülen von Glaswaren, “großer Strahl” für einen kraftvollen Strahl zum Reinigen von Filtern. 1000 ml-Flasche besitzt ein Doppelkopfdesign mit Öffnungen zum seitlichen Befüllen, um kontaminationsfreie Lösungen sicherzustellen.
  • Flasche besteht aus Polyethylen hoher Dichte
  • Die Spritzdüse besteht aus Polypropylen
  • Der Auslöser ermöglicht durch leichten Druck eine einhändige, kontrollierte Dosierung
  • Eingravierte Markierungen zeigen an, wie viel Flüssigkeit noch vorhanden ist
  • Die gedrungene Form nimmt wenig Platz auf dem Tisch ein und garantiert einen niedrigen Schwerpunkt
  • 1000 ml-Flaschentauchschlauch verfügt über einen leicht zugänglichen Filter zum Vermeiden einer Verstopfung
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 240 ml
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe White
Enthält Polypropylen-Sprühflasche mit einstellbarem Sprühstrahl
Material HDPE
Menge 3/Pk.
Sterilität Unsteril
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Threaded
Form Keulenflasche
Höhe (metrisch) 10.16 cm
Produkttyp Spray Bottle
Breite (angloamerikanisch) 8.25 in.
Länge (angloamerikanisch) 10.5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussgröße For 240 mL Bottle
Durchmesser (metrisch) 20.955 cm
Verschlusstyp Threaded
Autoklavierbar Not Autoclavable